Ammoniumperkloraatti liuos ∼1 M in water, Reagent Grade
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus
09911-1LEA 114.71 EUR
09911-1L HONC09911-50L HONC09911-2.5L
Ammoniumperkloraatti liuos ∼1 M in water, Reagent Grade
Ammoniumperkloraatti
Kaava: H₄ClNO₄
MW: 117,49 g/mol
Kiehumispiste: > 100 °C
Sulamispiste: < 0 °C
Tiheys: 1,053 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011421
CAS-numero: 7790-98-9
UN: 3211
ADR: 5.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 1.0 - 1.1 mol/l
Density (D 20/4) 1.050 - 1.060