Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]cerium(III) ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
44362.14EA 4270 EUR
44362.14 ABCRAB204447.0001
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]cerium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]cerium(III)
Kaava: C₁₈H₅₄CeN₃Si₆
MW: 621,27 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03411241
CAS-numero: 41836-21-9
UN: 3396
ADR: 4.3,II