Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III) ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
44359.06EA 983 EUR
44359.06 ABCRAB204444.0001 44359.03
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III)
Kaava: C₁₈H₅₄GdN₃Si₆
MW: 638,41 g/mol
Sulamispiste: 161…167 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03427091
CAS-numero: 35789-03-8
UN: 3396
ADR: 4.3,II