Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III) ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
44381.03EA 325 EUR
44381.03 44381.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III) ≥97%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III)
Kaava: C₁₈H₅₄LaN₃Si₆
MW: 620,06 g/mol
Sulamispiste: 149…152 °C
Leimahduspiste: 2 °C (36 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00271009
CAS-numero: 175923-07-6
UN: 3396
ADR: 4.3,II