1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO215280050EA 179 EUR
ACRO215280050 ACRO215280250
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Kaava: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
MW: 315,43 g/mol
Kiehumispiste: 120 °C (15 mmHg)
Tiheys: 1 g/cm³
Leimahduspiste: 76 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009655
CAS-numero: 69304-37-6
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4533 to 1.4553 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %