1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L11171.06EA 371 EUR
L11171.06 L11171.14
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Kaava: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
MW: 315,43 g/mol
Kiehumispiste: 69…70 °C (0,5 mmHg)
Tiheys: 0,986
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009655
CAS-numero: 69304-37-6
EINECS: 000-000-0
UN: 1760
ADR: 8,II