Trypan blue 4 g/l vesiliuos, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
93595-50MLEA 29.5 EUR
93595-50ML 93595-250ML
Trypan blue 4 g/l vesiliuos, Sigma-Aldrich®
Trypan blue
Kaava: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MW: 960,82 g/mol
MDL numero: MFCD00003969
CAS-numero: 72-57-1
EINECS: 200-786-7