3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: 3′-Allyl-4′-hydroxyacetophenone, 1-(3-Allyl-4-Hydroxy-Phenyl)Ethanone, 1-(3-Allyl-4-Hydroxyphenyl)Ethanone, 1-[4-Hydroxy-3-(2-Propen-1-Yl)Phenyl]-Ethanone, 1-(4-Hydroxy-3-Prop-2-Enyl-Phenyl)Ethanone
KM05715DA KM05715EA
MAYBKM05715DAEA 0 EUR
MAYBKM05715DA MAYBKM05715EA
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,21 g/mol
MDL numero: MFCD00068015
CAS-numero: 1132-05-4