Hesperetin 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B20528.03EA 56 EUR
B20528.03 B20528.14 B20528.06
Hesperetin 97%
Hesperetin
Kaava: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,30 g/mol
Sulamispiste: 227…232 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00075646
CAS-numero: 520-33-2
EINECS: 208-290-2