(±)-Naringenin 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO139820100EA 151 EUR
ACRO139820100
(±)-Naringenin 97%
(±)-Naringenin
Kaava: C₁₅H₁₂O₅
MW: 272,25 g/mol
Sulamispiste: 247…254 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006844
CAS-numero: 480-41-1
EINECS: 207-550-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 254 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %