(±)-Naringenin
Toimittaja: Molekula
MOLE36117021-5GEA 252 EUR
MOLE36117021-5G
(±)-Naringenin
(±)-Naringenin
Kaava: C₁₅H₁₂O₅
MW: 272,25 g/mol
MDL numero: MFCD00006844
CAS-numero: 480-41-1
EINECS: 207-550-2