(±)-Naringenin ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L09834.09EA 257 EUR
L09834.09 L09834.04
(±)-Naringenin ≥97%
(±)-Naringenin
Kaava: C₁₅H₁₂O₅
MW: 272,25 g/mol
Sulamispiste: 248…251 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006844
CAS-numero: 67604-48-2
EINECS: 266-769-1