4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52902.MDEA 154 EUR
H52902.MD
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid 98%
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid
Kaava: C₁₈H₁₆BNO₂
MW: 289,14 g/mol
Sulamispiste: 110…115 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06798117
CAS-numero: 201802-67-7