N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52838.MDEA 290 EUR
H52838.MD H52838.03
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide ≥98%
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Kaava: C₈H₁₂BNO₄S
MW: 229,06 g/mol
Sulamispiste: 88…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07363747
CAS-numero: 871329-59-8