N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52936.03EA 578 EUR
H52936.03 H52936.MD
N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide 95%
N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide
Kaava: C₈H₁₂BNO₄S
MW: 229,06 g/mol
Sulamispiste: 140…144 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06659849
CAS-numero: 486422-59-7