3-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52628.MDEA 990 EUR
H52628.MD
3-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
3-Boronobenzenesulphonamide
Kaava: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Sulamispiste: 260…266 °C
MDL numero: MFCD06659840
CAS-numero: 850568-74-0