4-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H52928.MDEA 114 EUR
H52928.MD H52928.03
4-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
4-Boronobenzenesulphonamide
Kaava: C₆H₈BNO₄S
Sulamispiste: 250…256 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06659839
CAS-numero: 613660-87-0