N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
Varoitus
H52923.03EA 321 EUR
H52923.03
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide
Kaava: C₁₀H₁₆BNO₄S
MW: 257,11 g/mol
Sulamispiste: 128…132 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06659841
CAS-numero: 208516-15-8