N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52493.MDEA 302 EUR
H52493.MD H52493.03
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Kaava: C₇H₁₀BNO₄S
MW: 215,03 g/mol
Sulamispiste: 136…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06659864
CAS-numero: 226396-31-2