3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33441.03EA 601 EUR
H33441.03 H33441.MD
3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde
Kaava: C₇H₃BrFIO
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD20486165
CAS-numero: 1356113-37-5