4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride ≥98%
Vaara
B24827.22EA 630 EUR
B24827.22
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride ≥98%
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride
Kaava: C₈H₁₁BrClNO
MW: 216,08 g/mol
Sulamispiste: 186…189 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03790891
CAS-numero: 846023-33-4