5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
Toimittaja: Molekula
MOLE30181991-25GEA 0 EUR
MOLE30181991-25G
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
Kaava: C₁₂H₉ClN₂O₂
MW: 248,6700 g/mol
MDL numero: MFCD00007287
CAS-numero: 25781-92-4
EINECS: 247-261-9