3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17851.03EA 124 EUR
L17851.03
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Kaava: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Sulamispiste: ∼ 240 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093051
CAS-numero: 248270-25-9
EINECS: 000-000-0