4-Fluorodiphenylamine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAF0630-5GEA 367 EUR
TCIAF0630-5G TCIAF0630-1G
4-Fluorodiphenylamine ≥98.0% (by GC)
4-Fluorodiphenylamine
Kaava: C₁₂H₁₀FN
MW: 187,2129 g/mol
Kiehumispiste: 166°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01318538
CAS-numero: 330-83-6
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/79/28969179.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C