4-(Isopropylamino)diphenylamine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B25378.A1EA 323 EUR
B25378.A1 B25378.30
4-(Isopropylamino)diphenylamine 95%
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Kaava: C₁₅H₁₈N₂
MW: 226,32
Kiehumispiste: 161 °C (1 mmHg)
Sulamispiste: 74…80 °C
Tiheys: 1,100
Leimahduspiste: 172 °C (342 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00026348
CAS-numero: 101-72-4
EINECS: 202-969-7
ADR: 9,III