4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO212010250EA 123 EUR
ACRO212010250 ACRO212010050
4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
4-(Phenylazo)diphenylamine
Kaava: C₁₈H₁₅N₃
MW: 273,34 g/mol
Sulamispiste: 84…91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003023
CAS-numero: 101-75-7
EINECS: 202-972-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %