4-(Phenylazo)diphenylamine, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
229164-5GEA 119 EUR
229164-5G 229164-25G
4-(Phenylazo)diphenylamine, Sigma-Aldrich®
4-(Phenylazo)diphenylamine
Kaava: C₁₈H₁₅N₃
MDL numero: MFCD00003023
CAS-numero: 101-75-7
EINECS: 202-972-3