4-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAM2069-25GEA
591
EUR
TCIAM2069-25G
TCIAM2069-5G
4-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (by GC)
4-Methoxydiphenylamine
Kaava:
C₁₃H₁₃NO MW: 199,2500 g/mol Kiehumispiste: 195°C |
MDL numero:
MFCD00228649 CAS-numero: 1208-86-2 EINECS: 214-902-9 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 104.0 to 108.0 deg-C |