4-Hydroxydiphenylamine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L18945.09EA 154 EUR
L18945.09 L18945.00 L18945.18
4-Hydroxydiphenylamine 98%
4-Hydroxydiphenylamine
Kaava: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Kiehumispiste: 215…218 °C (12 mmHg)
Sulamispiste: 66…71 °C
Leimahduspiste: 209 °C (408 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00020142
CAS-numero: 122-37-2
EINECS: 204-538-9