Piceatannol, Calbiochem®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
527948-1EA 76.8 EUR
527948-1
Piceatannol, Calbiochem®
Piceatannol
Kaava: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,2427 g/mol
MDL numero: MFCD00221715
CAS-numero: 10083-24-6