Piceatannol
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM10009366-50EA 519 EUR
CAYM10009366-50 CAYM10009366-25 CAYM10009366-5 CAYM10009366-10
Piceatannol
Piceatannol
Kaava: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,2427 g/mol
MDL numero: MFCD00221715
CAS-numero: 10083-24-6