Piceatannol ≥98.0% (by HPLC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAP1928-100MGEA 80.3 EUR
TCIAP1928-100MG TCIAP1928-1G
Piceatannol ≥98.0% (by HPLC)
Piceatannol
Kaava: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,2427 g/mol
Kiehumispiste: 108°C
Sulamispiste: 235°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00221715
CAS-numero: 10083-24-6
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/89/28993189.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%