2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L13337.06EA 617 EUR
L13337.06 L13337.03
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Kaava: C₁₂H₁₆BrNO
MW: 270,18 g/mol
Sulamispiste: 50…52 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151798
CAS-numero: 207986-25-2
EINECS: 000-000-0