4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile tech. 90%, Technical Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L12541.03EA 206 EUR
L12541.03
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile tech. 90%, Technical Grade
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Kaava: C₈H₇ClN₂
MW: 166,61 g/mol
Sulamispiste: 128…130 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041476
CAS-numero: 158296-69-6
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III