3-Chloro-p-toluidine hydrochloride ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H31342.14EA 217 EUR
H31342.14 H31342.36 H31342.06
3-Chloro-p-toluidine hydrochloride ≥97%
3-Chloro-p-toluidine hydrochloride
Kaava: C₇H₉Cl₂N
MW: 178,06 g/mol
Sulamispiste: ∼ 260 °C (subl.)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00242925
CAS-numero: 7745-89-3
EINECS: 202-446-3