p-Toluenesulphonylacetonitrile ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A12857.22EA 1160 EUR
A12857.22 A12857.06 A12857.14
p-Toluenesulphonylacetonitrile ≥98%
p-Toluenesulphonylacetonitrile
Kaava: C₉H₉NO₂S
MW: 195,24 g/mol
Sulamispiste: 147…152 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039487
CAS-numero: 5697-44-9
EINECS: 227-173-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III