Methyl-4-acetylbenzoate 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO424770050EA 168 EUR
ACRO424770050 ACRO424770010
Methyl-4-acetylbenzoate 99+%
Methyl-4-acetylbenzoate
Kaava: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Sulamispiste: 93…95 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00216474
CAS-numero: 3609-53-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 95 °C
GC ≥99.0 %