Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
B21626.04EA 168 EUR
B21626.04 B21626.09
Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Methyl-4-acetylbenzoate
Kaava: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Sulamispiste: 92…95 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00216474
CAS-numero: 3609-53-8