2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A12205.03EA 127 EUR
A12205.03 A12205.06
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Kaava: C₈H₉ClN₂O₃
MW: 216,62
Sulamispiste: 210…212 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051997
CAS-numero: 36765-84-1
ADR: 8,III