2-(Isopropylamino)acetophenone hydrochloride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50799.MDEA 160 EUR
H50799.MD
2-(Isopropylamino)acetophenone hydrochloride 98%
2-(Isopropylamino)acetophenone hydrochloride
Kaava: C₁₁H₁₆ClNO
MW: 213,71 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18785640
CAS-numero: 38506-97-7