4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H54072.03EA
86.1
EUR
H54072.03
H54072.06
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Kaava:
C₉H₁₀O₃S MW: 198,24 g/mol Sulamispiste: 126…129 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00025072 CAS-numero: 10297-73-1 EINECS: 233-672-0 |