4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBJFD01520.1EA 0 EUR
MAYBJFD01520.1 MAYBJFD01520EA
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Kaava: C₉H₁₀O₃S
MW: 198,24 g/mol
MDL numero: MFCD00025072
CAS-numero: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0