3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H33302.MDEA 154 EUR
H33302.MD H33302.03
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone ≥97%
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Kaava: C₈H₆F₆OS
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16652464
CAS-numero: 1240257-57-1