3,4-Difluorobenzamidoxime ≥97%
Varoitus
H54636.03EA 250 EUR
H54636.03
3,4-Difluorobenzamidoxime ≥97%
3,4-Difluorobenzamidoxime
Kaava: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172,13 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660194
CAS-numero: 500024-74-8