2-Aminoazotoluene
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Solvent Yellow 34′-Amino-2,3′-dimethylazobenzeneFast Garnet GBC baseC.I. 11160
J60574.36EA 173 EUR
J60574.36 J60574.22
2-Aminoazotoluene
2-Aminoazotoluene
C.I. 11160
Kaava: C₁₄H₁₅N₃
MW: 225,29 g/mol
Sulamispiste: 101…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007733
CAS-numero: 97-56-3
EINECS: 202-591-2