2-Aminoazotoluene
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Solvent Yellow 34′-Amino-2,3′-dimethylazobenzeneFast Garnet GBC baseC.I. 11160
EHERC10202000EA 137 EUR
EHERC10202000
2-Aminoazotoluene
2-Aminoazotoluene
Kaava: C₁₄H₁₅N₃
MW: 225,29 g/mol
MDL numero: MFCD00007733
CAS-numero: 97-56-3
EINECS: 202-591-2