2-Aminoazotoluene, Supelco®
Toimittaja: Merck
Synonyms: Solvent Yellow 34′-Amino-2,3′-dimethylazobenzeneFast Garnet GBC baseC.I. 11160
M-Clarity™ quality level = MQ100
31629-250MGEA 387 EUR
31629-250MG
2-Aminoazotoluene, Supelco®
2-Aminoazotoluene
Kaava: C₁₄H₁₅N₃
MW: 225,29 g/mol
MDL numero: MFCD00007733
CAS-numero: 97-56-3
EINECS: 202-591-2