2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10228000EA 79.5 EUR
EHERC10228000
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid
Kaava: C₇H₉NO₃S
MW: 187,22
MDL numero: MFCD00007908
CAS-numero: 88-44-8
EINECS: 201-831-3
UN: 3261
ADR: 8,III