N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13841.14EA 700 EUR
A13841.14 A13841.06
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal 96%
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Kaava: C₁₃H₂₁NO₂
MW: 223,32 g/mol
Kiehumispiste: 115…117 °C (1 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051599
CAS-numero: 61190-10-1