N-(4-Ethoxybenzylidene)-4-butylaniline ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAE0262-25GEA
79.2
EUR
TCIAE0262-25G
TCIAE0262-500G
N-(4-Ethoxybenzylidene)-4-butylaniline ≥99.0% (by titrimetric analysis)
N-(4-Ethoxybenzylidene)-4-butylaniline
Kaava:
C₁₉H₂₃NO Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00009465 CAS-numero: 29743-08-6 EINECS: 249-821-8 |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |